Få mere at vide
1-Phenylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30411504
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30411504 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30411504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3995932.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-phenylpiperazine
CAS 92-54-6
Molekylær formel C10 H14 N2
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Phenylpiperazine, N-Phenylpiperazine, NPP, Phenylpiperazine, Levodropropizine Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
SMIL C1CN(CCN1)c2ccccc2
IUPAC navn 1-phenylpiperazin
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.1157