Få mere at vide
1-Phenylpiperazin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050665
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050665 25 mg
18031620 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050665 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1246.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Phenylpiperazin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
CAS 2210-93-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levodropropizine Imp. B (EP), 1-Phenylpiperazine Hydrochloride, Levodropropizine Imp. B (EP) as Hydrochloride, Levodropropizine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;/h1-5,11H,6-9H2;1H
SMIL Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
IUPAC navn 1-phenylpiperazin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 198.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 198,0924 g/mol