Få mere at vide
1-Phenylpiperazinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488836
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488836 25 g 25g
11498836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16995.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2210-93-7 | C10H15ClN2 | 198.694 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2210-93-7
Molekylær formel C10H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 198.694
MDL nummer MFCD00012758
InChI nøgle NQNZNONJZASOKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenylpiperazinium chloride, piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride, phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenyl piperazine hydrochloride, piperazine, 1-phenyl-, monohydrochloride, phenylpiperazine, chloride, 1-phenylpiperazine hcl, c10h14n2.hcl, 1-phenylpiperazinehydrochloride
PubChem CID 75164
IUPAC navn 1-phenylpiperazin;hydrochlorid
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylpiperazine hydrochloride
Smeltepunkt 247°C to 250°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 198.7
Procent renhed 99%