Få mere at vide
1-Phenylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30412314
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30412314 1 g
1 options
Artikelnummer. 30412314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3360401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4004-95-9
Molekylær formel C10 H14 N2 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 235.15
Synonym Piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-phenyl-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Phenylpiperazine dihydrochloride
IUPAC navn 1-phenylpiperazine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylpiperazine (hydrochloride)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.2ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;;/h1-5,11H,6-9H2;2*1H
Formel vægt 234.0691