Få mere at vide
1-Phenylpiperazin, 98+%
Artikelnummer. 11494344
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494344 100 g 100g
11484344 25 g 25g
11404354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12610.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162,236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-54-6
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.236
MDL nummer MFCD00005957
InChI nøgle YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC navn 1-phenylpiperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylpiperazine
Smeltepunkt 17 °C til 19 °C
Tæthed 1.064
Kogepunkt 285 °C til 286 °C
Flammepunkt 141 °C (286 °F)
Brydningsindeks 1.588
Mængde 100 g
FN nummer UN2927
Beilstein 132157
Formel vægt 162.24
Procent renhed ≥98%