Få mere at vide
1-Phenylpiperazine, 97%
Artikelnummer. 10157893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157893 25 g Glass bottle 25g
10657102 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10157893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130820250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-54-6
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.24
MDL nummer MFCD00005957
InChI nøgle YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC navn 1-phenylpiperazine
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylpiperazine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18.8°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0620g/mL
Kogepunkt 286.0°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.5% max. (Aniline) (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5865 to 1.5885
Mængde 25 g
FN nummer 2927
Specifik vægtfylde 1.062
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 162.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid