missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Phenylperfluorooctan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylperfluorooctan-1-one |
| CAS | 41049-21-2 |
| Molekylær formel | C14 H5 F15 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H5F15O/c15-8(16,7(30)6-4-2-1-3-5-6)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)29/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-phenyloctan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.165 |
| Formel vægt | 474.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?