Få mere at vide
1-Phenylpentan-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylpentan-2-amine |
| CAS | 63951-01-9 |
| Molekylær formel | C11H17N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | alpha-Propylbenzeneethanamine, alpha-Propylphenethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11H,2,6,9,12H2,1H3 |
| SMIL | CCCC(N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylpentan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.25 |
| Formel vægt | 163.1361 |