Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyloctane |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -36 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8500g/mL |
| Kogepunkt | 261 °C til 263 °C |
| Flammepunkt | 107 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |