Få mere at vide
1-Phenyloctane, 99%
Artikelnummer. 10561374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 10561374
Brand: Thermo Scientific Acros 150991000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2189-60-8 | C14H22 | 190.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2189-60-8
Molekylær formel C14H22
Molekylvægt (g/mol) 190.33
MDL nummer MFCD00009564
InChI nøgle CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
IUPAC navn octylbenzen
SMIL CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyloctane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -36°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 261°C to 263°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)7CH3
Brydningsindeks 1.4830 to 1.485
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 453
Specifik vægtfylde 0.85
Formel vægt 190.33
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske