Få mere at vide
1-Phenylnaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11465057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465057 100 g 100g
11445057 5 g 5g
11455057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21953.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 605-02-7 | C16H12 | 204,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-02-7
Molekylær formel C16H12
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD00003983
InChI nøgle IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-phenyl, 1-phenyl-naphthalene, unii-10nxc4g45q, phenylnaphthalene, phenyl-napthalene, p-4-naphthyl benzene, acmc-1bfcg, 1-phenylnaphthalene, naphthalene, 1-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in acetonitrile
PubChem CID 11795
IUPAC navn 1-phenylnaphthalen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylnaphthalene
Tæthed 1.088
Kogepunkt 320 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.664
Mængde 100 g
Beilstein 1906885
Formel vægt 204.27
Procent renhed 97%