missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Phenylmethyl)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, TRC

Artikelnummer. 30412043
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412043 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3359351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylmethyl)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
CAS 134415-17-1
Molekylær formel C16H16N2O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O/c19-16-9-8-15(14-7-4-10-17-11-14)18(16)12-13-5-2-1-3-6-13/h1-7,10-11,15H,8-9,12H2
SMIL O=C1CCC(N1Cc2ccccc2)c3cccnc3
IUPAC navn 1-benzyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Formel vægt 252.1263
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.