Få mere at vide
1-(Phenylmethyl)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Phenylmethyl)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 134415-17-1 |
| Molekylær formel | C16H16N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O/c19-16-9-8-15(14-7-4-10-17-11-14)18(16)12-13-5-2-1-3-6-13/h1-7,10-11,15H,8-9,12H2 |
| SMIL | O=C1CCC(N1Cc2ccccc2)c3cccnc3 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vægt | 252.1263 |