Få mere at vide
1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamin, TRC
Artikelnummer. 30413267
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30413267 5 g
1 options
Artikelnummer. 30413267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3358405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine
CAS 50541-93-0
Molekylær formel C12H18N2
Mængde 5 g
Synonym (1-Benzylpiperidin-4-yl)amine, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-aminopiperidine, 1-Benzyl-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-piperidinylamine, 1-Benzylpiperidine-4-amine, 2-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-1-(phenylmethyl)piperidine, 4-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-aminopiperidine, N-Benzyl-4-piperidinamine
InChI formel InChI=1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
SMIL NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 190.28
Formel vægt 190.147