Få mere at vide
1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine |
| CAS | 50541-93-0 |
| Molekylær formel | C12H18N2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (1-Benzylpiperidin-4-yl)amine, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-aminopiperidine, 1-Benzyl-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-piperidinylamine, 1-Benzylpiperidine-4-amine, 2-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-1-(phenylmethyl)piperidine, 4-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-aminopiperidine, N-Benzyl-4-piperidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2 |
| SMIL | NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | 1-benzylpiperidin-4-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.147 |