missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Phenylisoquinolin, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17730669 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17730669 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17730669 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469670010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Alpha vektor PHENYLISOQUINOLINE
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylisoquinoline
CAS 3297-72-1
Smeltepunkt 92°C to 98°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 347°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15 H11 N
MDL nummer 00093934
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 205.26
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.