Få mere at vide
(+/-)-1-Phenylethylamin, 98+%
Artikelnummer. 11417687
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417687 500 mL 500ml
11407687 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15711.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121,183 g/mol
Anvendes til syntese og som emulgeringsmiddel; anvendes som opløsningsmiddel og chiralt mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes til syntese og som emulgeringsmiddel; anvendes som opløsningsmiddel og chiralt mellemprodukt
.
Opløselighed Opløseligt i
vand ved 20 °C 4,2 g/L.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-36-0
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00008069
InChI nøgle RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
IUPAC navn 1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Phenylethylamine
Tæthed 0.945
Kogepunkt 69 °C til 70 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.527
Mængde 500 mL
FN nummer UN2735
Beilstein 636127
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6026
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 4,2 g/L.
Formel vægt 121.18
Procent renhed ≥98%