Få mere at vide
(+/-)-1-Phenylethylamin, 98+%
Artikelnummer. 11407687
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407687 100 mL 100ml
11417687 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15711.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121,183 g/mol
Anvendes til syntese og som emulgeringsmiddel; anvendes som opløsningsmiddel og chiralt mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes til syntese og som emulgeringsmiddel; anvendes som opløsningsmiddel og chiralt mellemprodukt
.
Opløselighed Opløseligt i
vand ved 20 °C 4,2 g/L.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, syrer og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-36-0
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00008069
InChI nøgle RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
IUPAC navn 1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Phenylethylamine
Tæthed 0.945
Kogepunkt 69°C to 70°C (10 mmHg)
Flammepunkt 79°C (174°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.527
Mængde 100 mL
FN nummer UN2735
Beilstein 636127
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 4.2g/L.
Formel vægt 121.18
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-1-Phenylethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-1-Phenylethylamine