Få mere at vide
1-Phenylethyl mercaptan, 98%
Beskrivelse
Forbindelsen anvendes som en kilde til den funktionelle thiolgruppe i organisk syntese. Det indføres ved S-alkylering for at give alkylbenzylthioethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Forbindelsen anvendes som en kilde til den funktionelle thiolgruppe i organisk syntese. Det indføres ved S-alkylering for at give alkylbenzylthioethere.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i ethanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylethyl mercaptan |
| Tæthed | 1.021 |
| Flammepunkt | 76°C (169°F) |
| Brydningsindeks | 1.558 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Solubility in ethanol. |
| Formel vægt | 138.23 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Phenylethyl mercaptan
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenylethyl mercaptan