missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-1-Phenylethan-2,2,2-d3-ol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylethanol-2,2,2-D3 |
| CAS | 17537-32-5 |
| Molekylær formel | C8 D3 H7 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzenemethanol, α-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), α-(Methyl-d3)benzenemethanol (ACI), 2,2,2-Trideuterio-1-phenylethanol, 1-Phenylethanol-2,2,2-d3, 1-Phenylethanol-2,2,2-D3, (±)-1-Phenylethan-2,2,2-d3-ol, (±)-1-Phenylethan-2,2,2-d3-ol |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-phenylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.1829 |
| Formel vægt | 125.092 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?