Få mere at vide
1-Phenyldodecane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881311
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15881311 100 mL
15871311 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15881311 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8209900100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-01-3
Grad Research
Molekylær formel C6H5(CH2)11CH3
Molekylvægt (g/mol) 246.43
Tekniske data
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 0.85 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 275°C to 300°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008974
Mængde 100 mL
Synonym 1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene, 1-Phenyldodecane