Få mere at vide
1-Phenyldodekan, 97%
Artikelnummer. 10491163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10491163 50 g Glasflaske 50g
10317900 10 g Glasflaske 10g
10045823 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10491163 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151020500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-01-3
Molekylær formel C18H30
Molekylvægt (g/mol) 246.43
MDL nummer MFCD00008974
InChI nøgle KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC navn dodecylbenzen
SMIL CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyldodecane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 288°C to 300°C
Flammepunkt 124°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)11CH3
Brydningsindeks 1.4810 to 1.483
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible with water
Formel vægt 246.43
Procent renhed 97%