Få mere at vide
1-Phenylcyclopropanmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527484
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10527484 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10158794 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10527484 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08400CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 935-42-2
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.22
MDL nummer MFCD06213079
InChI nøgle FUEMGCALFIHXAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropyl methanamine, 1-phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropanemethylamine, 1-1-phenylcyclopropyl methanamine, cyclopropanemethanamine, 1-phenyl, phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropylmethylamine, chembl61251, 1-phenylcyclopropyl methyl amine
PubChem CID 70287
IUPAC navn (1-phenylcyclopropyl)methanamin
SMIL NCC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-phenylcyclopropanemethylamine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 147.22
Procent renhed 97%