Få mere at vide
1-Phenylcyclopropancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411800
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411800 5 g 5g
11421800 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27525.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6120-95-2
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00001288
InChI nøgle IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
IUPAC navn 1-phenylcyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 85°C to 89°C
Mængde 5 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%