Få mere at vide
1-Phenylcyclopentanecarboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
1-Phenylcyclopentanecarboxylsyre, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 77-55-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| Vis mere |