Få mere at vide
1-Phenylcyclopentancarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 158 °C til 161 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1638653 |
| Formel vægt | 190.24 |
| Procent renhed | 98% |