Få mere at vide
1-Phenylcyclohexene, 96%
Artikelnummer. 11459017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459017 100 g 100g
11439017 5 g 5g
11449017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20602.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 771-98-2 | C12H14 | 158.244 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-98-2
Molekylær formel C12H14
Molekylvægt (g/mol) 158.244
MDL nummer MFCD00001542
InChI nøgle WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
IUPAC navn cyclohexen-1-ylbenzen
SMIL C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylcyclohexene
Smeltepunkt -11°C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.57
Mængde 100 g
Beilstein 1905772
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.