Få mere at vide
1-Phenylcyclohexene, 96%
Artikelnummer. 11439017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439017 5 g 5g
11449017 25 g 25g
11459017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20602.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 771-98-2 | C12H14 | 158.244 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-98-2
Molekylær formel C12H14
Molekylvægt (g/mol) 158.244
MDL nummer MFCD00001542
InChI nøgle WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
IUPAC navn cyclohexen-1-ylbenzen
SMIL C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylcyclohexene
Smeltepunkt -11°C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.57
Mængde 5 g
Beilstein 1905772
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%