Få mere at vide
1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid, 99%
Artikelnummer. 11459310
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459310 1 g 1g
11469310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50203.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1135-67-7 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-67-7
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.269
MDL nummer MFCD00037152
InChI nøgle QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
PubChem CID 70817
IUPAC navn 1-phenylcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 204.27
Procent renhed 99%