Få mere at vide
1-Phenylcyclobutancarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10645782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10645782 25 g Glasflaske 25g
10635782 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10645782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154950250
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 14377-68-5
MDL nummer MFCD00019258
InChI nøgle DHIDUDPFTZJPCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclobutanecarbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclobutanecarbonitrile, acmc-1c523, cyclobutanecarbonitrile,1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclobutanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclobutane carbonitrile
PubChem CID 84400
IUPAC navn 1-phenylcyclobutan-1-carbonitril
SMIL C1CC(C1)(C#N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0300g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H11N
Lineær formel C6H5C4H6CN
Brydningsindeks 1,5313 til 1,5333
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.03
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Formel vægt 157.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.