Få mere at vide
1-Phenylbutan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylbutan-1-amine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6,11H2,1H3 |
| Formel vægt | 149.1204 |