Få mere at vide
1-Phenyl-tetrahydrocarboline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-tetrahydrocarboline |
| CAS | 3790-45-2 |
| Molekylær formel | C17 H16 N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2/c1-2-6-12(7-3-1)16-17-14(10-11-18-16)13-8-4-5-9-15(13)19-17/h1-9,16,18-19H,10-11H2 |
| SMIL | C1Cc2c([nH]c3ccccc23)C(N1)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-phenyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vægt | 248.1313 |