Få mere at vide
1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30136512
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136512 1 g
30133085 500 mg
30008584 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3211971G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119486-01-0
Molekylær formel C14 H23 N . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 241.8
Synonym N,alpha-Dipropylbenzeneethanamine Hydrochloride, (1-Phenylpentan-2-yl)(propyl)amine Hydrochloride
IUPAC navn 1-phenyl-N-propyl-pentan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.CCCNC(CCC)Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H23N.ClH/c1-3-8-14(15-11-4-2)12-13-9-6-5-7-10-13;/h5-7,9-10,14-15H,3-4,8,11-12H2,1-2H3;1H
Formel vægt 241.1597