missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30133085
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133085 500 mg
30136512 1 g
30008584 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP321197500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 119486-01-0
Molekylær formel C14 H23 N . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 241.8
Synonym N,alpha-Dipropylbenzeneethanamine Hydrochloride, (1-Phenylpentan-2-yl)(propyl)amine Hydrochloride
IUPAC navn 1-phenyl-N-propyl-pentan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.CCCNC(CCC)Cc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23N.ClH/c1-3-8-14(15-11-4-2)12-13-9-6-5-7-10-13;/h5-7,9-10,14-15H,3-4,8,11-12H2,1-2H3;1H
Formel vægt 241.1597
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.