Få mere at vide
(±)-1-Phenyl-d5-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylethanol-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 90162-45-1 |
| Molekylær formel | C8 D5 H5 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol, α-methyl- (ACI), Benzene-d5-methanol, α-methyl- (9CI), α-Methylbenzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI), 1-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)ethanol, 1-(Phenyl-d5)ethanol, 1-Phenylethanol-D5 (phenyl-D5), 1-Phenylethanol-d5, (±)-1-Phenyl-d5-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.1952 |
| Formel vægt | 127.1045 |