Få mere at vide
1-Phenyl-4-piperidinamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-4-piperidinamine |
| CAS | 63921-23-3 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Piperidinamine','1-phenyl-, 1-Phenyl-4-piperidinamine, (1-Phenylpiperidin-4-yl)amine, 1-Phenyl-piperidin-4-ylamine, 4-Amino-1-phenylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9,12H2 |
| SMIL | NC1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-phenylpiperidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.258 |
| Formel vægt | 176.131 |