missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Phenyl-4-piperidinamine, TRC

Artikelnummer. 30419697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33603550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-4-piperidinamine
CAS 63921-23-3
Molekylær formel C11 H16 N2
Mængde 50 mg
Synonym 4-Piperidinamine','1-phenyl-, 1-Phenyl-4-piperidinamine, (1-Phenylpiperidin-4-yl)amine, 1-Phenyl-piperidin-4-ylamine, 4-Amino-1-phenylpiperidine
InChI formel InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9,12H2
SMIL NC1CCN(CC1)c2ccccc2
IUPAC navn 1-phenylpiperidin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 176.258
Formel vægt 176.131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.