missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Phenyl-4-hexyn-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-4-hexyn-3-one |
| CAS | 122124-41-8 |
| Molekylær formel | C12 H12 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O/c1-2-6-12(13)10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CC#CC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylhex-4-yn-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vægt | 172.0888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?