Få mere at vide
1-Phenyl-4-hexyn-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-4-hexyn-3-one |
| CAS | 122124-41-8 |
| Molekylær formel | C12 H12 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O/c1-2-6-12(13)10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CC#CC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylhex-4-yn-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vægt | 172.0888 |