Få mere at vide
1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430228 5 g 5g
15440228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53426.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89530-34-7 | C12H16OSi | 204.344 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89530-34-7
Molekylær formel C12H16OSi
Molekylvægt (g/mol) 204.344
MDL nummer MFCD05864336
InChI nøgle RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
PubChem CID 2760416
IUPAC navn 1-phenyl-3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
SMIL C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Mængde 5 g
Flammepunkt 110°C (230°F)
Formel vægt 204.34
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.5193
Tæthed 0.961