Få mere at vide
1-Phenyl-3-trifluormethyl-2-pyrazolin-5-on, 98 %
Artikelnummer. 11494457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494457 1 g 1g
11404467 5 g 5g
11414467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20478.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 321-07-3 | C10H7F3N2O | 228,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321-07-3
Molekylær formel C10H7F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 228.174
MDL nummer MFCD00051655
InChI nøgle GLGRRRKQSFURGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-4h-pyrazol-3-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, maybridge4_000200, acmc-1ai73, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazoline-5-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one
PubChem CID 668302
IUPAC navn 2-phenyl-5-(trifluormethyl)-4H-pyrazol-3-on
SMIL C1C(=NN(C1=O)C2=CC=CC=C2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Smeltepunkt 191 °C til 195 °C
Mængde 1 g
Beilstein 655085
Formel vægt 228.18
Procent renhed 98%