Få mere at vide
1-Phenyl-3-pyrazolidinon, 97%
Artikelnummer. 11460003
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460003 50 g 50g
11470003 250 g 250g
11450003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12089.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 92-43-3 | C9H10N2O | 162,192 g/mol
Phenidon hæmmer både LO (lipoxygenase) og Cox (cyclooxygenase)-vejene, syntesen af Fos-relateret antigenprotein, og beskrives som en anti-inflammatorisk og antioxidant forbindelse. Phenidon har vist sig at blokere neurotoksicitet induceret af kainat og svækker oxidativ stress induceret af lipopolysaccharid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenidon hæmmer både LO (lipoxygenase) og Cox (cyclooxygenase) veje, syntesen af Fos-relateret antigenprotein, og beskrives som en anti-inflammatorisk og antioxidant forbindelse. Phenidon har vist sig at blokere neurotoksicitet induceret af kainat og svækker oxidativ stress induceret af lipopolysaccharid.
Opløselighed Opløseligt i vand (
1:10 varmt), methanol (0,1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-43-3
Molekylær formel C9H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 162.192
MDL nummer MFCD00003094
InChI nøgle CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC navn 1-phenylpyrazolidin-3-on
SMIL C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Smeltepunkt 120 °C til 123 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 131856
Merck Index 14,7309
Formel vægt 162.19
Procent renhed 97%