Få mere at vide
1-Phenyl-3-pyrazolidinone 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10617322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617322 25 g Plastic bottle 25g
10627512 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155980250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 92-43-3
Molekylær formel C9H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 162.192
MDL nummer MFCD00003094
InChI nøgle CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC navn 1-phenylpyrazolidin-3-one
SMIL C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119°C to 123°C
Farve Beige to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastic bottle
Mængde 25 g
Beilstein 24, 2
Merck Index 15, 7419
Formel vægt 162.19
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P273-Undgå udledning til miljøet.