missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 886-06-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP), Trihexyphenidyl Imp. A (EP), Trihexyphenidyl USP Related Compound A, Trihexyphenidyl USP RC A, 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Piperidyl Propiophenone Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Related Compound A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H |
| SMIL | Cl.O=C(CCN1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?