Få mere at vide
1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c12-10-11(6-9(11)7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |