missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC

Artikelnummer. 30417281
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417281 100 mg
30427608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP320810100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 153275-06-0
Molekylær formel C11H11NO
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Synonym 1-Phenyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
IUPAC navn 1-phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
SMIL O=C1NCC2CC12c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11NO/c13-10-11(6-9(11)7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
Formel vægt 173.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.