Få mere at vide
1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30415364
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415364 250 mg
30416519 1 g
30421668 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP229440250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52250-50-7
Molekylær formel C15H13N
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Synonym 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
IUPAC navn 1-phenyl-3,4-dihydroisoquinolin
SMIL C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Formel vægt 207.1048