Få mere at vide
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462248 100 g 100g
15442248 5 g 5g
15452248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55866.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2170-06-1 | C11H14Si | 174.32 g/mol
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylen blev anvendt til fremstilling af donorstabiliseret Pt-η -alkynkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylen blev anvendt til fremstilling af donorstabiliserede Pt-η-alkynkomplekser.
Opløselighed tungt opløselig (6,1E
-3 g/L) (25 C)°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2170-06-1
Molekylær formel C11H14Si
Molekylvægt (g/mol) 174.32
MDL nummer MFCD00054860
InChI nøgle UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Farve Farveløs
Tæthed 0.886 g/mL
Kogepunkt 87°C to 88°C (9 mmHg)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lineær formel C6H5C≡CSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.528
Mængde 100 g
Beilstein 3088678
Synonym 1-phenyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl phenylethynyl silane, silane, trimethyl phenylethynyl, 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene, phenylethynyltrimethylsilane, trimethylsilyl phenylacetylene, trimethyl 2-phenylethynyl silane, phenylethynyl-trimethylsilane, phenylethynyl trimethylsilane, acmc-1bika
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
IUPAC navn trimethyl(2-phenylethynyl)silan
PubChem CID 137464
Formel vægt 174.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske