Få mere at vide
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442248 5 g 5g
15452248 25 g 25g
15462248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55866.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2170-06-1 | C11H14Si | 174.32 g/mol
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylen blev anvendt til fremstilling af donorstabiliseret Pt-η -alkynkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylen blev anvendt til fremstilling af donorstabiliserede Pt-η-alkynkomplekser.
Opløselighed tungt opløselig (6,1E
-3 g/L) (25 C)°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2170-06-1
Molekylær formel C11H14Si
Molekylvægt (g/mol) 174.32
MDL nummer MFCD00054860
InChI nøgle UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Farve Farveløs
Tæthed 0.886 g/mL
Kogepunkt 87°C to 88°C (9 mmHg)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lineær formel C6H5C≡CSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.528
Mængde 5 g
Beilstein 3088678
Synonym 1-phenyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl phenylethynyl silane, silane, trimethyl phenylethynyl, 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene, phenylethynyltrimethylsilane, trimethylsilyl phenylacetylene, trimethyl 2-phenylethynyl silane, phenylethynyl-trimethylsilane, phenylethynyl trimethylsilane, acmc-1bika
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
IUPAC navn trimethyl(2-phenylethynyl)silan
PubChem CID 137464
Formel vægt 174.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene