Få mere at vide
1-Phenyl-2-pyrrolidinone, 99%
Artikelnummer. 11373636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373636 5 g 5g
11383636 25 g 25g
11393636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14660.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4641-57-0 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Et nyt derivat af 1-phenyl-2-pyrrolidinon, blebbistatin, hæmmer ikke-muskel myocin II-aktivitet med høj specificitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et nyt derivat af 1-phenyl
-2-pyrrolidinon, blebbistatin, hæmmer ikke-muskel myocin II-aktivitet med høj specificitet.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4641-57-0
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.20
MDL nummer MFCD00003192
InChI nøgle JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-phenyl, n-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenyl-2-pyrrolidinone, 1-phenyl-pyrrolidin-2-one, 1-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenylpyrrolidinone, n-phenyl pyrrolidone, pubchem23691, maybridge3_004960
PubChem CID 78375
IUPAC navn 1-phenylpyrrolidin-2-on
SMIL O=C1CCCN1C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Kogepunkt 123°C (0.2 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 130685
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and ethyl Acetate. Insoluble in water.
Formel vægt 161.2
Procent renhed 99%